Learn More
Tocris Bioscience™ Bax channel blocker
Allosteric inhibitor of Bax channel activation
263.00€ - 1050.00€
Especificaciones
Pureza | >98% |
---|---|
Tipo de producto | Bax channel blocker |
Peso molecular | 540.12 |
Inhibidores | Bax channel blocker |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18064642
|
Tocris Bioscience™
2160/10 |
10 mg |
263.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18074972
|
Tocris Bioscience™
2160/50 |
50 mg |
1050.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potent inhibitor of Bax-mediated mitochondrial cytochrome c release (IC50 = 0.52 μM). Suggested to inhibit Bax channel formation/activity.Especificaciones
>98% | |
Bax channel blocker | |
540.12 | |
Bax channel blocker |
Para uso exclusivo en investigación