Learn More
RETSCH BB 200 Model Jaw Crushers
Marca:  RETSCH 20.053.0003
Detalles adicionales : Peso : 300.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10360522
  • 40550.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
Triturador de mandíbula
Trituradora de mandíbula, 1160 x 450 x 900 mm (Al × An × Diám.), carburo de tungsteno/acero inoxidable, anchura de mandíbula de 90 x 90 mm, capacidad de colector de 5 l, modelo BB 200, 3/N ∼ 400 V, 50 Hz, conexión de alimentación monofásica/trifásica, potencia de accionamiento de 1,5 kW, tamaño de alimentación de < 90 mm, finura de molienda < 2 mm, pantalla para el ancho de separación de escala, IP 54
Anchura de separación de escala
Química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, geología/metalurgia, vidrio/cerámica
50 Hz
900 mm
BB 200
400 V
Certificado CE
900 x 450 x 1160 mm
3/N ∼ 400 V, 50 Hz
1160 mm
IP54
Carburo de tungsteno, acero inoxidable
1 fase/3 fases
450 mm