Learn More
RETSCH BB 200 Model Jaw Crushers
24805.00€ - 40550.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Jaw Crusher |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE Certified |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 900 x 450 x 1160 mm |
Altura (métrico) | 1160 mm |
Clasificación IP | IP54 |
Código de producto | Marca | Modelo | Material | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Material | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10238551
|
RETSCH
20.053.0007 |
BB 200 | Acero de manganeso, acero inoxidable | 230 V, 50 Hz |
24805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10268491
|
RETSCH
20.053.0002 |
BB 200 | Acero inoxidable | 3/N ∼ 400 V, 50 Hz |
25645.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10781613
|
RETSCH
20.053.0019 |
BB 200 | Acero 1.1750, acero 1.0344 | 230 V, 50 Hz |
25785.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10360522
|
RETSCH
20.053.0003 |
BB 200 | Carburo de tungsteno, acero inoxidable | 3/N ∼ 400 V, 50 Hz |
40550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Especificaciones
Jaw Crusher | |
900 x 450 x 1160 mm | |
IP54 | |
450 mm |
CE Certified | |
1160 mm | |
900 mm |