Learn More
RETSCH BB 50 Model Jaw Crushers
Designed for the rapid, effective crushing and pre-crushing of medium-hard, hard, brittle and tough materials. Retsch™ BB 300 Model Jaw Crushers are ideal for sample preparation in laboratories.
17915.00€ - 27600.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Triturador de mandíbula |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 560 x 420 x 460 mm |
Requisitos eléctricos | 200/240 V, 50/60 Hz |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para triturar suavemente y sin pérdidas pequeñas cantidades de muestras de tamaño grande |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
14831621
|
RETSCH
20.062.0001 |
Acero de manganeso, acero inoxidable |
18255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14841621
|
RETSCH
20.062.0002 |
Acero inoxidable |
18605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15135543
|
RETSCH
20.062.0005 |
Acero |
17915.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14851621
|
RETSCH
20.062.0004 |
Óxido de circonio |
27600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14821621
|
RETSCH
20.062.0003 |
Carburo de tungsteno |
24780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Powerful size reduction thanks to 1.1 kW industrial drive
- Compact, benchtop instrument
- Removable jaw for easy cleaning
- Adjustable speed allows adaptation to sample characteristics
- Wear compensation with zero-point adjustment
- Convenient operating keypad with digital display
- Memory for gap width setting
- Wide range of materials for contamination free grinding
- Large fold-back hopper
- Automatic wear-out notification
Especificaciones
Triturador de mandíbula | |
560 x 420 x 460 mm | |
Ideal para triturar suavemente y sin pérdidas pequeñas cantidades de muestras de tamaño grande | |
50/60 Hz | |
560 mm | |
Motor trifásico | |
420 mm |
Certificado CE | |
200/240 V, 50/60 Hz | |
460 mm | |
IP20 (IP00 en ranuras de ventilación) | |
BB 50 | |
200/240 V |