Learn More
BD BBL™ CultureSwab EZ™ and CultureSwab EZ II™
A patented media-free collection system designed to collect aerobic specimens and maintain viability during transport
Marca: BD 220144
Includes: Hisopo de esponja de poliuretano en un eje de plástico asegurado a una tapa, que se inserta en el tubo de transporte de plástico suministrado
Descripción
- Sin dilución de muestras con este sistema seco y sin ampollas para triturar
- El sistema de transporte elimina el crecimiento excesivo de organismos y los no viables que normalmente se encuentran en los sistemas basados en agar
- Los microorganismos aeróbicos permanecen viables durante aproximadamente 48 horas
- Cuenta con un fondo de tubo redondeado para un manejo más fácil y un envasado de película resistente al agua con sello a prueba de manipulaciones
- BD CultureSwab EZ II es similar a BD CultureSwab EZ, excepto que su formato es como un sistema de hisopo doble, lo que permite la tinción de Gram simultánea y otras pruebas directas de antígenos
Especificaciones
Sistema Culture Swab™ EZ | |
Individual | |
Hisopo de esponja simple de poliuretano, eje de plástico, tapa, insertado en un tubo de transporte de plástico | |
Plástico |
Estéril | |
Para recoger y transportar muestras microbiológicas aeróbicas | |
Paquete de 100 | |
De 15 a 30 °C |