Learn More
BD BBL™ CultureSwab EZ™ and CultureSwab EZ II™
A patented media-free collection system designed to collect aerobic specimens and maintain viability during transport
103.00€
Especificaciones
Esterilidad | Estéril |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para recoger y transportar muestras microbiológicas aeróbicas |
Cantidad | Paquete de 100 |
Shaft Material | Plástico |
Requisitos de almacenamiento | De 15 a 30 °C |
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo de producto | Swab Configuration | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo de producto | Swab Configuration | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
14871121
|
BD
220144 |
Hisopo de esponja simple de poliuretano, eje de plástico, tapa, insertado en un tubo de transporte de plástico | Sistema Culture Swab™ EZ | Individual | N/A | ||||
Descripción
- No specimen dilution with this dry system and no ampule to crush
- Transport system eliminates the organism overgrowth and nonviables typically present in agar-based systems
- Aerobic microorganisms remain viable for approximately 48 hours
- Features rounded tube bottom for easier handling, and water-resistant film packing with tamper-evident seal
- BD CultureSwab EZ II is similar to BD CultureSwab EZ except formatted as a dual swab system, allowing for simultaneous gram staining and other direct antigen testing
Especificaciones
Estéril | |
Paquete de 100 | |
De 15 a 30 °C |
Para recoger y transportar muestras microbiológicas aeróbicas | |
Plástico |