Learn More
Gibco™ Peptona Bacto™
Digestión enzimática de proteínas
140.00€ - 2460.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | LUO, MUO |
---|---|
Tipo de célula | Bacterias |
Tipo de producto | Medios bacterianos |
Para utilizar con (aplicación) | Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterotróficos |
Línea de productos | Bacto™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulario | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulario | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16299741
|
Gibco™
211677 |
500 g | Polvo |
140.00€
500 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16229761
|
Gibco™
211830 |
10 kg | Polvo |
2460.00€
10 Kg |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16219761
|
Gibco™
211820 |
2 kg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Contiene únicamente una cantidad insignificante de proteosis y componentes más complejos
- Se utiliza como fuente de nitrógeno orgánico en medios de cultivo microbiológicos para el cultivo de varias bacterias y hongos
Especificaciones
LUO, MUO | |
Medios bacterianos | |
Bacto™ |
Bacterias | |
Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterotróficos | |
Origen animal |