missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de tubos preparados BBL™ Mycoflask™:Tubos inclinados de agar bilis esculina
Se utiliza para diferenciar los enterococos y el grupo Streptococcus bovis de otros estreptococos
Marca: BD 221409
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para cultivos que requieren incubación prolongada
Especificaciones
CE, COMPF | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
Pancreatic digest of Gelatin 5g/L, Beef extract 3g/L, Oxgall 20g/L, Ferric Citrate 0.5g/L, Esculin 1g/L, Agar 14g/L | |
Tubo |
Beige | |
Solid | |
Bile Esculin Agar | |
Isolation and identification of microorganisms requiring prolonged incubation | |
10/Pk. |