Learn More
BD Medios de tubos preparados BBL™ Mycoflask™:Tubos inclinados de agar bilis esculina
Se utiliza para diferenciar los enterococos y el grupo Streptococcus bovis de otros estreptococos
55.18€ - 400.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, COMPF |
---|---|
Color | Beige |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Formulario | Solid |
Origen de fabricación | Estados Unidos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17727819
|
BD
221409 |
10/Pk. | Isolation and identification of microorganisms requiring prolonged incubation | N/A | |||||
17302331
|
BD
221410 |
100/paq. | Aislamiento y cultivo de hongos patógenos y no patógenos |
400.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Para cultivos que requieren incubación prolongada
Especificaciones
CE, COMPF | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
Pancreatic digest of Gelatin 5g/L, Beef extract 3g/L, Oxgall 20g/L, Ferric Citrate 0.5g/L, Esculin 1g/L, Agar 14g/L |
Beige | |
Solid | |
Bile Esculin Agar | |
Tubo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 365 días