Learn More
BD Medios preparados de caldo de selenita-F BBL™ Mycoflask™
For isolation of Salmonella from feces, urine, water, foods and other materials of sanitary importance
Marca: BD 221020
Detalles adicionales : CAS : 7778-77-0 Peso : 0.02160kg
Descripción
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
CE, BS12, MCM9, SMWW | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
5 g/l de digerido pancreático de caseína, 4 g/l de lactosa, 4 g/l de selenito sódico, 10 g/l de fosfato sódico | |
Tubo con tapón hermético |
Beige | |
Líquido | |
Caldo de selenita-F | |
Aislamiento de Salmonella en heces, orina, agua, alimentos y otros materiales de importancia sanitaria | |
10/Paq. |
For in vitro diagnostic use.