Learn More
BD Medios preparados de caldo de selenita-F BBL™ Mycoflask™
For isolation of Salmonella from feces, urine, water, foods and other materials of sanitary importance
68.05€ - 405.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, BS12, MCM9, SMWW |
---|---|
Color | Beige |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Formulario | Líquido |
Origen de fabricación | Estados Unidos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17362311
|
BD
221021 |
100/Paq. |
405.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17352311
|
BD
221020 |
10/Paq. |
68.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
Especificaciones
CE, BS12, MCM9, SMWW | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
5 g/l de digerido pancreático de caseína, 4 g/l de lactosa, 4 g/l de selenito sódico, 10 g/l de fosfato sódico | |
Tubo con tapón hermético |
Beige | |
Líquido | |
Caldo de selenita-F | |
Aislamiento de Salmonella en heces, orina, agua, alimentos y otros materiales de importancia sanitaria |
For in vitro diagnostic use.