Learn More
BD BBL™ Taxo™ A Discs (Vial)
For presumptive identification of group A beta-hemolytic streptococci based on susceptibility to a low level of bacitracin
Marca:  BD 231041
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11782914
  • 146.00€ / paquete de 300
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cada disco está impregnado con aproximadamente 0,04 unidades de bacitracina
Los discos Taxo A no son adecuados para pruebas de sensibilidad.
Información de órdenes
Vials of 50 discs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bacitracina
De -20 °C a +8 °C
6 viales
0.04U
Para diferenciar estreptococos del grupo A
6 × 50 discos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For in vitro Diagnostic Use.