Learn More
BD BBL™ Taxo™ A Discs (Vial)
For presumptive identification of group A beta-hemolytic streptococci based on susceptibility to a low level of bacitracin
32.80€ - 146.00€
Especificaciones
Agentes antimicrobianos | Bacitracina |
---|---|
Concentración | 0.04U |
Contenido y almacenamiento | De -20 °C a +8 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Para diferenciar estreptococos del grupo A |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11772914
|
BD
231040 |
Vial único | 50 discos |
32.80€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11782914
|
BD
231041 |
6 viales | 6 × 50 discos |
146.00€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Impregnated with approximately 0.04 units of bacitracin per disc
Taxo A discs are not for susceptibility testing.
Información de órdenes
Vials of 50 discs
Especificaciones
Bacitracina | |
0.04U | |
De -20 °C a +8 °C | |
Para diferenciar estreptococos del grupo A |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 548 días
For in vitro Diagnostic Use.