Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse Enhanced Sensitivity Master Buffer Kit
For use in Flow Cytometry
Marca: BD 562248
Detalles adicionales : Peso : 2.63000kg
Includes: Diluyente de ensayo (150 ml), diluyente de microesferas de captura (30 ml), diluyente de reactivo de detección A (15 ml), diluyente de reactivo de detección B (35 ml), tampón de lavado (650 ml)
Descripción
Especie huésped:
Citometría de flujo
Especificaciones
Ratón | |
500 pruebas | |
Citometría de flujo |
Diluyente de ensayo 150 ml, diluyente de microesferas de captura 30 ml, diluyente de reactivo de detección A 15 ml, diluyente de reactivo de detección B 35 ml, tampón de lavado 650 ml | |
De 2 °C a 8 °C | |
Kit de tampón maestro de sensibilidad de ratón mejorada |