Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse Enhanced Sensitivity Master Buffer Kit
For use in Flow Cytometry
725.00€ - 2040.00€
Especificaciones
reactividad cruzada | Ratón |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Tipo de producto | Kit de tampón maestro de sensibilidad de ratón mejorada |
Includes: Assay Diluent (150mL), Capture Bead Diluent (30mL), Detection Reagent Diluent A (15mL), Detection Reagent Diluent B (35mL), Wash Buffer (650mL)
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15881749
|
BD
562248 |
500 pruebas |
2040.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15861749
|
BD
562246 |
100 pruebas |
725.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Host Species:
Flow Cytometry
Especificaciones
Ratón | |
De 2 °C a 8 °C | |
Citometría de flujo | |
Kit de tampón maestro de sensibilidad de ratón mejorada |