Learn More
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
For serotyping Neisseria meningitidis in slide agglutination tests
Marca: BD 222301
Alertas:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Descripción
- Antisueros policlonales de conejo estables, liofilizados
- Contiene azida sódica al 0,1 % como conservante
Especificaciones
Para uso diagnóstico in vitro. | |
Neisseria meningitidis Antiserum Group C | |
Antisuero de Neisseria meningitidis Grupo C | |
1 ml |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium azide
For in vitro diagnostic use.