Learn More
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
For serotyping Neisseria meningitidis in slide agglutination tests
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Para uso diagnóstico in vitro. |
---|---|
Tipo de producto | Antisuero de Neisseria meningitidis Grupo Z |
Alertas:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Código de producto | Marca | Cantidad | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11762734
|
BD
222521 |
1 ml | N. Meningitidis Antiserum Group Z prime (Z' ) |
N/A
|
N/A | ||||
11748333
|
BD
222301 |
1 ml | Neisseria meningitidis Antiserum Group C |
N/A
|
N/A | ||||
11738333
|
BD
222291 |
1 ml | Neisseria meningitidis Antiserum Group B |
N/A
|
N/A | ||||
11758333
|
BD
222311 |
1 ml | Neisseria meningitidis Antiserum Group D |
N/A
|
N/A | ||||
11728333
|
BD
222281 |
1 ml | Neisseria meningitidis Antiserum Group A |
N/A
|
N/A | ||||
11768333
|
BD
222321 |
1 ml | Neisseria meningitidis Antiserum Poly, Groups A, B, C, D |
N/A
|
N/A | ||||
11782734
|
BD
222531 |
1 ml | Neisseria meningitidis Antiserum Group W135 |
N/A
|
N/A | ||||
11702904
|
BD
228801 |
1 mL | N. Meningitidis Antiserum Group X |
N/A
|
N/A | ||||
11712904
|
BD
228811 |
1 mL | Neisseria meningitidis Antiserum Group Y |
N/A
|
N/A | ||||
11772904
|
BD
229101 |
3 mL | Neisseria meningitidis Antiserum Poly 2, Groups X, Y, Z |
N/A
|
N/A | ||||
11742904
|
BD
228911 |
3 mL | Neisseria meningitidis Antiserum Group Z |
N/A
|
N/A | ||||
Descripción
- Stable, lyophilized, polyclonal rabbit antisera
- Contains 0.1% sodium azide as preservative
Especificaciones
Para uso diagnóstico in vitro. | |
Antisuero de Neisseria meningitidis Grupo Z |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Group Z', Bottle, 1 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium azide
For in vitro diagnostic use.