Learn More
BD Jeringas desechables con puntas Luer-Lok™
Jeringa exclusiva de punta BD Luer-Lok™ integrada con cuerpo transparente. Las jeringas desechables BD Medical™ con puntas Luer-Lock™ son estériles y desechables.
Marca:  BD 309628
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10630694
  • 123.00€ / paquete de 100
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Jeringa exclusiva de punta BD Luer-Lok™ integrada con cuerpo transparente. Las jeringas desechables BD Medical™ con puntas Luer-Lock™ son estériles y desechables.
  • Jeringas estériles de un solo uso
  • Sin aguja
  • Cilindro transparente (policarbonato o polipropileno) con graduaciones en negrita
  • Varilla de émbolo cónica para facilitar la aspiración
  • Tope positivo de la varilla del émbolo
  • Se ha añadido una rosca BD Luer-Lok™ para una conexión mucho más segura
  • Sin DNR (látex)
  • Vida útil: 1825 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Jeringa
No se incluye la aguja
Luer Lock
1 ml
Estéril
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BD Jeringas desechables con puntas Luer-Lok™ > Luer-Lok; volumen: 1 ml