Learn More
BD Sistema y suministros de generación de gas GasPak™ EZ: gradillas de incubación
Comodidad sin catalizador para su uso en la producción de ambientes anaerobios, microaerófilos o enriquecidos con CO2
Marca: BD 260674
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Catalyst-free convenience for use in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments
Tiene capacidad para 30 a 33 placas Petri.Especificaciones
Gradilla de incubación EZ | |
Placas de Petri (de 30 a 33) | |
Cada uno |
Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas | |
GasPak™ | |
Grande |