Learn More
BD Sistema y suministros de generación de gas GasPak™ EZ: gradillas de incubación
Comodidad sin catalizador para su uso en la producción de ambientes anaerobios, microaerófilos o enriquecidos con CO2
144.48€ - 160.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas |
---|---|
Línea de productos | GasPak™ |
Cantidad | Cada uno |
Código de producto | Marca | Tipo | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11707204
|
BD
260673 |
Gradilla de incubación EZ | Placas de Petri (de 15 a 18) |
144.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11717204
|
BD
260674 |
Gradilla de incubación EZ | Placas de Petri (de 30 a 33) |
160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Catalyst-free convenience for use in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments
- Admite de 15 a 18 placas de Petri
Especificaciones
Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas | |
GasPak™ | |
Cada uno |