missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BV480 Rat Anti-Mouse CD44
CD44 is widely expressed on hematopoietic and non-hematopoietic cells. BD Horizon™ BV480 Rat Anti-Mouse CD44 isoforms encoded by variable exons are expressed on epithelial cells, but only at low levels on most leukocytes. Mice with the Ly-24.1 alloantigen (e.g., BALB/c, CBA/J, DBA/1, DBA/2) have relatively large subsets of CD44H+ T lymphocytes.
Marca: BD 566116
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con un ex Max de 436 nm y Em Max a 478 nm, BD Horizon™ BV480 puede ser excitado por el láser violeta y detectado en el juego de filtros BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 tiene menos derrame en el detector BV605 y, en general, es más brillante que BV510
Especificaciones
CD44 de BV480 de rata antiratón | |
Citometría de flujo | |
Prueba de control de calidad: Ratón | |
Almacenar sin diluir a 4 °C |
0,1 mg | |
0.2 mg/mL | |
BV480 | |
Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica |