missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BV480 Rat Anti-Mouse CD44
CD44 is widely expressed on hematopoietic and non-hematopoietic cells. BD Horizon™ BV480 Rat Anti-Mouse CD44 isoforms encoded by variable exons are expressed on epithelial cells, but only at low levels on most leukocytes. Mice with the Ly-24.1 alloantigen (e.g., BALB/c, CBA/J, DBA/1, DBA/2) have relatively large subsets of CD44H+ T lymphocytes.
297.00€ - 800.00€
Especificaciones
Tipo de producto | CD44 de BV480 de rata antiratón |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Concentración | 0.2 mg/mL |
Reactividad cruzada | Prueba de control de calidad: Ratón |
Formulario | BV480 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15894829
|
BD
566200 |
25 μg |
297.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15844759
|
BD
566116 |
0,1 mg |
800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- With an Ex Max of 436nm and Em Max at 478nm, BD Horizon™ BV480 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon™ BV510 (525/40nm) filter set
- BV480 has less spillover into the BV605 detector and, in general, is brighter than BV510
Especificaciones
CD44 de BV480 de rata antiratón | |
0.2 mg/mL | |
BV480 | |
Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica |
Citometría de flujo | |
Prueba de control de calidad: Ratón | |
Almacenar sin diluir a 4 °C |