Learn More
BD DRAQ5™
Se utiliza para teñir ácidos nucleicos en células vivas o fijadas. BD Pharmingen™ DRAQ5™ también se utiliza para el análisis del ciclo celular por contenido de ADN, visualización nuclear, o discriminación de células nucleadas de residuos o células enucleadas.
Marca:  BD 564902
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15893949
  • 1050.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Colorante de ADN fluorescente rojo lejano.
  • Permeable a las células
  • Se utiliza para teñir ácidos nucleicos en células vivas o fijadas.
  • Tiene una longitud de onda de excitación máxima de 598/646 nm
Especificaciones
Especificaciones
Rojo lejano
Almacenar sin diluir a 4 °C
Tinte de ADN
200 μl
5 mM
Bioimágenes, Inmunofluorescencia, Tinción intracelular (citometría de flujo)
598/646 nm
Pruebas en desarrollo: Humano, ratón; reactividad informada: Rata