Learn More
BD Sistemas de recogida y transporte anaeróbicos Port-A-Cul™
Versatile—use for fluid, tissue, or swab specimens
Marca:  BD 221602
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17182846
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Recoja y mantenga las muestras de 20° a 25 °C durante un máximo de 72 horas
  • Garantice la viabilidad de microorganismos aeróbicos, anaeróbicos, microaerófilos o facultativos durante el transporte del paciente al laboratorio (incluido Campylobacter jejuni)
  • Medio reducido formulado para proteger a los microbios sensibles al oxígeno
  • Los medios contienen un indicador que monitoriza continuamente el estado de los medios reducidos
  • Recoja la muestra en un hisopo, como líquido o como muestra de tejido
  • Disponible como sistema de tubos (capacidad 11 ml), sistema de jarra (capacidad 20 ml) o sistema de viales (capacidad 5 ml)
  • El paquete estéril contiene un tubo y dos hisopos de madera con punta de poliéster, un vial o un frasco
  • El frasco con tapa de rosca mide 7,6 cm (3 pulg.) de alto y tiene una boca de 2,5 cm (1 pulg.) de ancho; no apto para su uso con líquidos
  • El kit de recogida de líquidos contiene un vial envasado estéril que contiene medios y una jeringa de 5 cc con una aguja de calibre 22 y un tapón Luer-Lok™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tarro de transporte Port-A-Cul™
Para mantener la viabilidad de microorganismos anaeróbicos, facultativos y aeróbicos durante el transporte del paciente al laboratorio
De 20 °C a 25 °C
Estéril
10 paq.