Learn More
BD Sistemas de recogida y transporte anaeróbicos Port-A-Cul™
Versatile—use for fluid, tissue, or swab specimens
33.85€ - 690.00€
Especificaciones
Cantidad | 10 paq. |
---|---|
Requisitos de almacenamiento | De 20 °C a 25 °C |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tipo de producto | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tipo de producto | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17182846
|
BD
221602 |
Para mantener la viabilidad de microorganismos anaeróbicos, facultativos y aeróbicos durante el transporte del paciente al laboratorio | Tarro de transporte Port-A-Cul™ | Estéril |
690.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17362331
|
BD
221609 |
Se utiliza para el transporte de muestras de líquidos | Vial Port-A-Cul™ | Estéril |
91.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17342331
|
BD
221607 |
Para mantener la viabilidad de microorganismos anaeróbicos, facultativos y aeróbicos durante el transporte del paciente al laboratorio | Tubo Port-A-Cul™ | Estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17332331
|
BD
221606 |
Para mantener la viabilidad de microorganismos anaeróbicos, facultativos y aeróbicos durante el transporte del paciente al laboratorio | Tubo Port-A-Cul™ | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17352331
|
BD
221608 |
Para mantener la viabilidad de microorganismos anaeróbicos, facultativos y aeróbicos durante el transporte del paciente al laboratorio | Vial Port-A-Cul™ | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Collect and maintain specimens at 20° to 25°C for up to 72 hours
- Ensure aerobic, anaerobic, microaerophilic or facultative microorganism viability during transport from patient to laboratory (including Campylobacter jejuni)
- Reduced medium formulated to protect oxygen-sensitive microbes
- Media contain an indicator that continuously monitors the reduced media status
- Collect specimen on a swab, as a fluid, or as a tissue specimen
- Available as tube system (capacity 11mL), jar system (capacity 20mL), or vial system (capacity 5mL)
- Sterile Package contains either one tube and two polyester-tipped wooden swabs, one vial or one jar
- Screw-cap jar is 3 in. tall and has a 1 in.-wide mouth; not for use with fluids
- Fluid Collection Kit contains one sterile-packaged vial containing media and a 5cc syringe with a 22-gauge needle and Luer-Lok™ closure
Especificaciones
10 paq. | |
De 20 °C a 25 °C |