Learn More
Bel-Art™ Buretas de vidrio de puesta a cero automática SP Scienceware™
El sistema cerrado evita la contaminación exterior
Marca:  Bel-Art™ F37915-0525
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10027839
  • 281.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Brazo de drenaje con llave de paso de vidrio de calibre de 2 mm.
Descripción
Descripción
  • Apriete el frasco de polietileno flexible para forzar la entrada del líquido en la bureta; dispone de sistema de vaciado automático del depósito en caso de llenado excesivo
  • Las buretas de vidrio de borosilicato de puesta a cero cuentan con graduaciones de 0,1 ml de color blanco fáciles de ver
  • La llave de paso de vidrio en el brazo de drenaje tiene un calibre de 2 mm para una dispensación suave y controlada.
  • La base de plástico grande y estable se puede separar del depósito para su limpieza.
  • Precisión de graduación de clase A, dentro del 1 % del volumen total
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de rosca
23,5 in
0,1 ml
Brazo de drenaje con llave de paso de vidrio con calibre de 2 mm, base de plástico estable, frasco de polietileno
Bureta automática de puesta a cero automática
25 ml
Vidrio de borosilicato
60 cm
500 ml