Learn More
Bel-Art™ Campana extractora transparente SP Scienceware™ Clear View
Ventile con seguridad vapores y polvo nocivos o potencialmente peligrosos con la campana extractora transparente SP Scienceware™.
Marca: Bel-Art™ F50020-1010
Includes: Laboratorio, aula o industria
Descripción
- Versátil ventana de guillotina de 3 posiciones
- El policarbonato transparente proporciona una visibilidad y durabilidad óptimas
500201010
- Posición superior: Orificio con diámetro exterior de 6 pulg
- DE: 61 P x 65,7 An x 66,4 cm Al
- D.I.: 50,8 P x 61 An x 61 cm Al
- Espacio interno: 0,18 m
- Posición superior dos: Orificio con diámetro exterior de 6 pulg
- DE: 24D x 43,8 An x 26,1 pulgadas Al (61 x 111,4 x 66,4 cm)
- D.I.: 20 P x 42 An x 24 pulgadas Al (50,8 x 106,7 x 61 cm)
- Espacio interno: 0,18 m
Especificaciones
Campana extractora | |
24 in | |
26 in | |
65,7 cm |
Policarbonato | |
61 cm | |
25,87 in |