Learn More
Bel-Art™ Campana extractora transparente SP Scienceware™ Clear View
Ventile con seguridad vapores y polvo nocivos o potencialmente peligrosos con la campana extractora transparente SP Scienceware™.
Marca:  Bel-Art™ F50020-2010
2737.00 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 30.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17207719
  • 3220.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
para ver el stock
Includes: Laboratory, classroom or industrial
Descripción
Descripción
  • Versatile 3-position sash
  • Clear polycarbonate provides optimum visibility and durability
500201010
  • Top sitting: 6 in. O.D. vent
  • O.D.: 24D x 25.8W x 26.12 in. H (61 x 65.7 x 66.4cm)
  • I.D.: 20D x 24W x 24 in. H (50.8 x 61 x 61cm)
  • Internal Space: 11.67 cu. ft. (0.18m)
500202010
  • Two Top sitting: 6 in. O.D. vent
  • O.D.: 24D x 43.8W x 26.1 in. H (61 x 111.4 x 66.4cm)
  • I.D.: 20D x 42W x 24 in. H (50.8 x 106.7 x 61cm)
  • Internal Space: 11.67 cu. ft. (0.18m)
Especificaciones
Especificaciones
Campana extractora
24 in
26 in
111,4 cm
Policarbonato
61 cm
43,87 in