Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Connecting Microcentrifuge Tube Racks
Expandable rack system for multiple functions
Marca: Bel-Art™ F18908-0015
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Maximice el almacenamiento y ahorre espacio en la mesa de trabajo con las gradillas para tubos de microcentrífuga que son apilables cuando están cargadas o vacías. Los clips de bloqueo conectan de manera firme varias gradillas para formar conjuntos de mayor tamaño que pueden transportarse fácilmente.
- Sostiene con seguridad 24 tubos de microcentrífuga de 0,5 ml o 1,5-2,0 ml
- Pueden combinarse cuando se utilizan varios tamaños de tubos
- Policarbonato duradero y ligero; resistente a los rayos UV
- Puede almacenarse a temperaturas de hasta -80°C
- Esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C
Especificaciones
Gradilla para tubos para microcentrífuga | |
Transparente | |
Policarbonato | |
10,62 x 1,75 x 2,5 pulg (26,8 x 4,8 x 6,4cm) | |
10,62 in | |
1,75 in | |
2,5 in |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (de 1,5 a 2 ml) | |
24 | |
26,8 cm | |
4,8 cm | |
6,4 cm |