Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Connecting Microcentrifuge Tube Racks
Expandable rack system for multiple functions
38.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla para tubos para microcentrífuga |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Transparente |
Material | Policarbonato |
Posiciones | 24 |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921272
|
Bel-Art™
F18908-0015 |
Tubos (de 1,5 a 2 ml) |
38.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Maximize storage and save benchtop space with microcentrifuge tube racks that are stackable when loaded or empty. Locking clips firmly connect multiple racks together to form larger arrays that can be easily transported.
- Securely holds 24 microcentrifuge tubes, either 0.5mL or 1.5-2.0mL
- Can be combined when multiple tube sizes are used
- Durable, lightweight polycarbonate; UV resistant
- Can be stored at temperatures down to -80°C
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Especificaciones
Gradilla para tubos para microcentrífuga | |
Transparente | |
24 | |
26,8 cm | |
4,8 cm | |
6,4 cm |
Esterilizable en autoclave | |
Policarbonato | |
10,62 x 1,75 x 2,5 pulg (26,8 x 4,8 x 6,4cm) | |
10,62 in | |
1,75 in | |
2,5 in |