Learn More
Bel Art™ Desecadores para vacío en cabina SP Scienceware™ Lab Companion, ámbar
El desecador ámbar que bloquea la luz UV mantiene el vacío en un espacio que maximiza el cubo
2199.48€ - 2235.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | Policarbonato |
Tipo de producto | Desecador para vacío |
Tipo de puerta | Con bisagras |
Modelo | Cabina |
Includes: Bandeja de desecante (los desecantes se venden por separado)
Código de producto | Marca | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Incluye | N.º de estantes | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Incluye | N.º de estantes | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15860507
|
Bel Art™
F42400-4111 |
14,75 x 14 x 13,62 in (37,46 x 35,56 x 34,59 cm) | Bandeja de desecante, 3 estantes perforados, puertos integrados, medidor de vacío analógico montado en la puerta | 3/5 | 35 l |
2199.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16876040
|
Bel Art™
F42400-4121 |
14,37 × 13,6 × 9,75 pulg (36,5 × 34,6 × 24,6 cm) | Bandeja de desecante, 2 estantes perforados, puertos integrados, medidor de vacío analógico montado en la puerta | 2/4 | 23 l |
2235.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Los desecadores de vacío de alta calidad proporcionan una integridad de vacío que dura tres veces más que un desecador de vacío promedio, lo que redunda en un menor mantenimiento y una mayor tranquilidad. Capaces de mantener un vacío de 29 pulg-Hg durante más de 72 horas a temperatura ambiente, permanecen herméticos, lo que permite un almacenamiento o experimentos fiables durante periodos prolongados. Una válvula de Viton™ de 3 vías ofrece un drenaje de vacío, una liberación de vacío o un intercambio de gases uniformes y coherentes. Su estructura transparente de policarbonato es duradera, fácil de limpiar y resistente a los productos químicos, además de permitir una visualización rápida del contenido del desecador. Los modelos de bloqueo UV tintados en color ámbar bloquean el 100 % de la luz UVA, B y C para minimizar los daños o la decoloración de las muestras fotosensibles. Utilícelo con cualquier vacío con capacidad de aire libre de 1.5 pies cúbicos por minuto (CFM) o más.
- El diseño moldeado de una sola pieza (excepto la puerta) permite una capacidad de vacío excepcional sin prácticamente fugas y una durabilidad excepcional
- El estilo de cabina proporciona el máximo espacio utilizable
- La puerta con bisagras permite un fácil acceso; las lengüetas de bloqueo integradas fijan la puerta cuando no se encuentra bajo vacío
- El indicador de vacío analógico en la puerta delantera permite comprobar el nivel de vacío de un vistazo
- Los estantes perforados se pueden cambiar de posición para adaptarse a las diferentes necesidades de almacenamiento (los estantes adicionales se venden por separado)
- Los puertos integrados permiten la fijación de hasta 3 válvulas adicionales (se venden por separado)
- El diseño apilable que permite ahorrar espacio permite un uso eficaz del espacio de trabajo
- Ocho modelos entre los que elegir: volumen interno de 11, 23, 35 y 45 litros
Especificaciones
Ámbar | |
Desecador para vacío | |
Cabina |
Policarbonato | |
Con bisagras |