Learn More
Bel Art™ Gradillas de separación de microesferas magnéticas SP Scienceware™
Las potentes gradillas retienen las esferas magnéticas para poder añadir o decantar los ligandos de afinidad o las soluciones de enjuague en los ensayos.
462.00€ - 483.76€
Especificaciones
Tipo de producto | Bandeja de separación de microesferas magnéticas |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Color | Transparente |
Material | Imanes de neodimio, acrílico |
Estantes | None |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16640584
|
Bel Art™
F19900-0001 |
Tubos (5 a 15 ml) |
462.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17840839
|
Bel Art™
F19900-0003 |
PCR Tube Plate (96-well) |
483.76€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16650584
|
Bel Art™
F19900-0002 |
Tubos de microcentrífugas (1,5 a 2 ml) |
462.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Las potentes gradillas retienen las esferas magnéticas para poder añadir o decantar los ligandos de afinidad o las soluciones de enjuague en los ensayos
- Los potentes imanes fijan rápidamente las esferas
- El émbolo de resorte en los tubos de los modelos de 1,5 a 50 ml permite que las microesferas queden retenidas a varias alturas a lo largo de la pared del tubo
- Basta con girar el tubo para conseguir una mezcla eficaz de las microesferas
- El modelo de placa PCR de 96 pocillos tiene 24 imanes que sujetan la placa y atraen las microesferas a la pared de los tubos
- El modelo de microplaca de fondo plano tiene imanes que cubren toda la huella para aceptar todas las microplacas estándar con cualquier número de pocillos; 6, 12, 24, 48, 96, etc.
- Las gradillas se adaptan a las microplacas según las normas ANSI
- El acrílico transparente permite ver sin obstáculos el contenido del tubo
Especificaciones
Bandeja de separación de microesferas magnéticas | |
Transparente | |
None | |
No estéril |
Not Autoclavable | |
Imanes de neodimio, acrílico | |
No | |
Laboratorios generales, inmunología, proteómica, genómica, métodos de separación |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bel Art™ Gradillas de separación de microesferas magnéticas SP Scienceware™