Learn More
Bel Art™ Frascos y gradillas para viales SP Scienceware™ No-Wire™
Se ofrecen en configuraciones de 5 rejillas. Las gradillas para viales y frascos Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ aceptan la mayoría de los viales y frascos pequeños.
Marca: Bel Art™ F18514-0020
30.87 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Se ofrecen 5 configuraciones de rejilla. Las gradillas para viales y frascos Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ aceptan la mayoría de los viales y frascos pequeños.
- Lo suficientemente pequeño para cogerlo con una mano
- Sumergible
- Esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
- Dimensiones (L x An x Al): 5 x 4 x 1,7 pulgadas (13 x 11 x 4,3 cm)
- Se envía en plano, pero se monta de forma rápida y sencilla
Especificaciones
Rack Only | |
4 x 5 | |
White | |
Polipropileno | |
Square | |
Yes, When Empty | |
5 x 4 x 1,7 pulg (13 x 11 x 4,3cm) | |
5 in | |
4 in | |
1,7 in |
Gradilla, frasco | |
Sí | |
Viales (20 mm) | |
20 | |
3 niveles | |
No estéril | |
13 cm | |
11 cm | |
4,3 cm | |
20 mm |
Título del producto
Bel Art™ Frascos y gradillas para viales SP Scienceware™ No-Wire™ > Capacidad para viales/frascos de 20 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido