Learn More
Bel Art™ Gradillas de agarre SP Scienceware™ No-Wire™
Tubos de ensayo que aguantan en cualquier posición, incluso del revés
Marca: Bel Art™ F18749-0001
37.19 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Tubos de ensayo que aguantan en cualquier posición, incluso del revés
- Los diminutos dedos de retención en cada pocillo sostienen cada tubo de forma segura, perfecto para decantaciones o baños de agua
- Moldeada de polipropileno esterilizable en autoclave que se hunde en los baños de agua
- Las placas finales tienen espacio para el etiquetado y los pocillos tienen caracteres alfanuméricos de identificación
- Se adapta a la mayoría de los equipos de muestreo automatizados
- Apilable
- De fácil montaje: Encajan entre sí
Información de órdenes
Dimensiones (An x P x Al): 11 x 25 x 7 cm (4,12 x 9,75 x 2,75 pulg)
Especificaciones
Gradilla de sujeción | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (13 a 16 mm) | |
60 | |
3 niveles | |
No estéril | |
24,8 cm | |
10,5 cm | |
7 cm |
12 x 5 | |
White | |
Polipropileno | |
Rectangular | |
Yes, When Empty | |
9,75 x 4,12 x 2,75 pulg (24,8 x 10,5 x 7 cm) | |
9,75 in | |
4,12 in | |
2,75 in |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30