Learn More
Bel-Art™ Gradillas indexadas SP Scienceware™ No-Wire™
Los pocillos numerados individualmente garantizan una identificación precisa de la ubicación para sistemas automatizados de manipulación de líquidos
Marca: Bel-Art™ F18745-0023
40.09 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Los números están serigrafiados junto a cada pocillo; patrones de numeración estándar
- Los orificios redondos con tolerancias ajustadas mantienen los tubos de 10 a 13 mm firmemente para un procesamiento más preciso, lo que reduce la pérdida de muestras y los posibles daños en los instrumentos
- Las aplicaciones típicas incluyen equipos de procesamiento de muestras robóticas que utilizan 3 o 4 gradillas por unidad
- Excelente herramienta para ayudar a los laboratorios clínicos a identificar las ubicaciones de los tubos de ensayo para varias muestras
- Fabricadas con polipropileno blanco esterilizable en autoclave
- Dimensiones: 25 x 10,5 x 5,6 cm (L x An xAl)
Especificaciones
Rack para tubos | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (10 a 13 mm) | |
90 | |
3 niveles | |
No estéril | |
25 cm | |
10,5 cm | |
5,6 cm | |
13 mm |
16 x 5 | |
Blanco | |
Polipropileno | |
Rectangular | |
Yes, When Empty | |
9,75 × 4,12 × 2,18 pulg (25 × 10,5 × 5,6cm) | |
9,75 in | |
4,12 in | |
2,18 in |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Título del producto
Bel-Art™ Gradillas indexadas SP Scienceware™ No-Wire™ > Numeración de índice estándar; admite tubos de 10-13 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido