Learn More
Bel Art™ Gradillas multitubo SP Scienceware™ No-Wire™
Almacene una combinación de tubos para centrífugas de los tamaños habituales en una única gradilla.
53.20€ - 66.30€
Especificaciones
Tipo de producto | Universal Multi Rack |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Blanco |
Material | Polipropileno |
Forma | Rectangular |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11892693
|
Bel Art™
F18745-3011 |
Tubos de centrífuga (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml) |
53.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11802703
|
Bel Art™
F18745-3017 |
Tubos de centrífuga (6 x 50 ml y 12 x 15 ml) |
66.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Aloja tubos de fondo redondo y cónico
- Polipropileno blanco
- Esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
- Se envía en plano y se monta con facilidad
Especificaciones
Universal Multi Rack | |
Blanco | |
Rectangular | |
Yes, When Empty | |
Tubos de fondo redondo y cónico | |
24,6 x 10,4 x 6,4cm | |
104 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
3 niveles | |
No estéril | |
24,6 x 10,4 x 6,4 cm | |
246 mm | |
64 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bel Art™ Gradillas multitubo SP Scienceware™ No-Wire™