Learn More
Bel Art™ Gradillas multitubo SP Scienceware™ No-Wire™
Almacene una combinación de tubos para centrífugas de los tamaños habituales en una única gradilla.
Marca: Bel Art™ F18745-3017
62.59 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Acomode tubos de fondo redondo y cónico
- Polipropileno blanco
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 &°C (250 &°F)
- Envío en paquete plano y de montaje fácil
Especificaciones
Universal Multi Rack | |
Blanco | |
Polipropileno | |
Rectangular | |
Yes, When Empty | |
Tubos de fondo redondo y cónico | |
24,6 x 10,4 x 6,4cm | |
104 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos de centrífuga (6 x 50 ml y 12 x 15 ml) | |
18 | |
3 niveles | |
No estéril | |
24,6 x 10,4 x 6,4 cm | |
246 mm | |
64 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
29Hours
16Minutes
40Seconds
7
Título del producto
Bel Art™ Gradillas multitubo SP Scienceware™ No-Wire™ > Acomoda tubos para centrífuga (6) de 50 ml, (12) de 15 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido