Learn More
Bel-Art™ Frascos de lavado informativos Safety-Vented SP Scienceware™ con etiquetado GHS
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Válvula especialmente diseñada que evita la acumulación de presión y elimina el goteo de productos químicos potencialmente peligrosos; permite la dispensación del frasco lavador en posición vertical o invertida
- Boca ancha de 53 mm (2 pulg) para facilitar el llenado
- Frascos de LDPE transparentes con tapones codificados con colores para facilitar la identificación
- Preimpresos con el nombre químico y fórmula, pictograma de GHS y palabra de señal, rombo de cuatro colores de National Fire Protection Association (NFPA) Sección 704, peligros para la salud, número de Chemical Abstract System (CAS) y ropa y equipo protectores sugeridos
- Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal
- Metiletilcetona y tolueno no incluyen válvula de ventilación
- El surtido es de 4/bolsa, cada una incluye: Acetona, isopropanol, lejía y etanol
- El hipoclorito de sodio es de LDPE blanco para ofrecer protección de la luz de 230 a 450 nm
Los frascos con etiquetas que no indican una sustancia química peligrosa no tienen/requieren un pictograma de GHS o palabra de señal.
Compliance
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) and OSHA's HazCom 2012 requirements–as pertains to Workplace Labels
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 16 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Verde |
Material | LDPE |
Cantidad | 4/paq. |
Esterilidad | No estéril |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Desechables | Reutilizable |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Bel-Art Right-to-Know, safety vented wash bottles with GHS labelling
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31