Learn More
Bel-Art™ Gradilla de viales de centelleo SP Scienceware™
Para la preparación de muestras de inicio a fin
Marca: Bel-Art™ F18512-0000
58.68 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Contiene 24 viales de centelleo de 30 mm de diámetro para el almacenamiento, manipulación y preparación de muestras
- Diseño resistente y estable moldeado de polipropileno resistente a la corrosión
- Esterilizable en autoclave
- Altura del estante 4,4 cm
Especificaciones
Rack para viales | |
Esterilizable en autoclave | |
Vials | |
24 | |
2 Tiers | |
No estéril | |
Pk. of 1 | |
29,8 cm | |
12,7 cm | |
9,5 cm | |
30 mm |
8 x 3 | |
White | |
Polipropileno | |
Rectangular | |
No | |
Viales de centelleo de 30 mm de diámetro | |
11,75 × 5 × 3,75 pulg (29,8 × 12,7 × 9,5 cm) | |
11,75 in | |
5 in | |
3,75 in |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
14Hours
19Minutes
49Seconds
8 -
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Days
89Hours
19Minutes
49Seconds
8New Offer Ahorre hasta un 85%
Título del producto
Bel-Art™ Gradilla de viales de centelleo SP Scienceware™ > Capacidad para 24 viales (30 mm de diámetro)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido