Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubo de RMN de cuarzo de pared fina
Los tubos de RMN de precisión de cuarzo Wilmad tienen una tasa de expansión térmica extremadamente baja y una elevada resistencia a la tracción 14 veces superior durante el proceso de enfriamiento/calentamiento que los tubos de vidrio de tipo 1 clase A.
Marca: Wilmad-LabGlass™ 66607-0585
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
Descripción
Fabricados en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.- El cuarzo que se produce de forma natural mantiene una velocidad de transmisión superior al 85 % (grosor de 10 mm, teniendo en cuenta la pérdida de reflexión) por encima de 265 nm, lo que hace que los tubos de cuarzo sean la solución preferible para estudios fotoquímicos
- La mitad de la constante dieléctrica del vidrio Pyrex ayuda a mejorar el factor de calidad
- La baja densidad del boro de 0,1 ppm o menos garantiza un fondo limpio en estudios de RMN con boro-11
- La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
- Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de cuarzo de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización
- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
6 µm | |
203,2 mm | |
4,2065 ± 0,0065 mm | |
8 pulg | |
535-PP-8QTZ-5 |
13 µm | |
4,936 ± 0,0065 mm | |
600 MHz | |
0,38 mm |