Learn More
Thermo Scientific™ Vasos Dewar de sobremesa
GREENER_CHOICE
Almacene muestras en nitrógeno líquido, mezclas disueltas en hielo seco o agua muy fría a corto plazo con estos vasos Dewar de sobremesa con pared doble, aislamiento y boquillas de vertido.
400.00€ - 578.24€
Especificaciones
N.° por paquete 1
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10149270
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
4150-1000
1 l
400.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10693121
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
4150-2000
2 l
448.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10782702
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
4150-4000
4 l
489.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10007910
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
4150-9000
10L
578.24€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Guarde las muestras en nitrógeno líquido, mezclas de disolventes helados secos o agua helada para un almacenamiento a corto plazo con los matraces Dewar de sobremesa Thermo Scientific™. El aislamiento con espuma de doble pared y sin clorofluorocarburos (CFC) de uretano minimiza las filtraciones de calor para que las muestras permanezcan frías durante más tiempo. Los matraces ofrecen boquillas de vertido y área de sujeción para una eliminación sencilla de líquidos usados.
  • Cubierta de polietileno de alta densidad (HDPE) y base de polietileno de alta densidad con asa recubierta de polietileno para ofrecer un rendimiento resistente y a prueba de rotura
  • El aislamiento con espuma de doble pared y sin clorofluorocarburos (CFC) de uretano minimiza las filtraciones de calor para que las muestras permanezcan frías durante más tiempo
  • Se pueden utilizar a temperaturas de - 196°C a + 100°C.
  • Boquilla para vertido y área de sujeción inferior para una eliminación sencilla de líquidos usados
  • La tapa aislada y con ventilación permite que se escape el vapor, pero mantiene la temperatura de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
1
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Vasos Dewar de sobremesa