Learn More
Cloruro de benzalconio, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cationic surface active agentBenzalkonium chloride is used in textile dyeing, softeners, antistatic agents, emulsifiers and conditioner. It acts as a cationic detergent. It is also used as a preservative in pharmaceutical products like eye, ear and nasal drops and sprays. Further, it is an active ingredient in personal care products such as hand sanitizers, shampoos, deodorants and wet wipes. In addition to this, it is used in a study to assess its action on epithelia conjunctival cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzalkonium chloride |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN2923 |
Índice Merck | 14,1059 |
Información de solubilidad | Miscible with water,acetone,ether and alcohol; Slightly miscible with benzene. |
Forma física | Semisólido/sólido, R=C |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
W26K001 | Certificado de análisis | 14/02/2025 | 041339.22,041339.14,041339.36 |
N28K003 | Certificado de análisis | 05/03/2024 | 041339.22,041339.14,041339.36 |
R05G030 | Certificado de análisis | 05/01/2023 | 041339.22,041339.14,041339.36 |
P29I048 | Certificado de análisis | 06/12/2022 | 041339.14,041339.36 |
P29I048 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 041339.22,041339.14,041339.36 |
Seguridad y manipulación
- Benzalkonium chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.