Learn More
Benzoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10010550
Benzoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10010550
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10010550
Marca: Thermo Scientific Acros 105515000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-53-9
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00004496
Clave InChI ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketoneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8400
ChEBI CHEBI:17682
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1,2-difeniletanona
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoin
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 133.0°C to 137.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 194.0°C (12.0 mmHg)
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH(OH)COC6H5
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 1095
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462349 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/05/2024 Catalog Number105510025,105515000,105511000
Número de loteA0455778 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/09/2023 Catalog Number105510025,105515000,105511000
Número de loteA0398411 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number105510025,105515000,105511000
Número de loteA0393406 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number105510025,105515000,105511000
Número de loteA0405640 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number105510025,105515000,105511000
Nombre del producto
  • Benzoin
RUO – Research Use Only
Título del producto
Benzoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >