Learn More
Cloruro de benzoilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de benzoílo, 99 %, C7H5ClO, número CAS-98-88-4, unii-vty8706w36, a-clorobenzaldehído, benzaldehído, alfa-cloro, cloruro de ácido benzoico, cloruro de bencenocarbonilo, ácido benzoico, cloruro, alfa-clorobenzaldehído, cloruro de benzoílo, ccris 802, cloruro de benzoílo, 2,5 l, 98,5 % mín. (GC), 09, 182
54.67€ - 103.52€
CAS | 98-88-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5ClO |
Peso molecular (g/mol) | 140.57 |
Número MDL | MFCD00000653 |
Clave InChI | PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36 |
PubChem CID | 7412 |
ChEBI | CHEBI:82275 |
Nombre IUPAC | cloruro de benzoílo |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10697242
|
Thermo Scientific Acros
105750010 |
1 L | Frasco de vidrio |
54.67€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10294650
|
Thermo Scientific Acros
105750025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
103.52€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Benzoyl Chloride, 99%, C7H5ClO, CAS Number-98-88-4, unii-vty8706w36, a-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, alpha-chloro, benzoic acid chloride, benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoylchloride, ccris 802, benzoylchlorid, 2.5L, 98.5% min. (GC), 09, 182
98-88-4 | |
140.57 | |
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N | |
7412 | |
cloruro de benzoílo |
C7H5ClO | |
MFCD00000653 | |
benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36 | |
CHEBI:82275 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Especificaciones
Benzoyl Chloride | |
98.5 | |
-1.0°C | |
198.0°C | |
Auténtico | |
C7H5ClO | |
1.5520 to 1.5540 | |
1736 | |
01,50; 05,24; 13,219 | |
1.21 | |
Solubility in water: reacts, 2 mg/mL. Other solubilities: decomposes in alcohols and in water, soluble in ether, benzene; miscible with oils,, carbon disulfide, ccl4 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
140.57 | |
CHEBI:82275 | |
140.57 | |
Pure |
98-88-4 | |
100.0 | |
1.2100g/mL | |
93°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5COCl | |
MFCD00000653 | |
09, 182 | |
15, 1115 | |
benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36 | |
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de benzoílo | |
7412 | |
0.0012 Pas (30°C) | |
99.5% | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-710-8
- Benzoyl chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.