Learn More
Berkshire™ 1200 toallitas Super Polx™
Para aplicaciones de ISO Clase 4 (Clase 10)
Marca: Berkshire™ S1200.0909.8
99.75 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tejidas con poliéster de un 100 % de filamento continuo de la más alta calidad
- Funciona bien con IPA, acetona y otros disolventes
- Resistentes a sustancias químicas con baja generación de iones
- Duraderas para limpieza abrasiva
- mano y borde suaves para superficies sensibles
- Lavadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO Clase 4 (Clase 10)
† Envasado a granel.
Información de órdenes
Peso base: 145g/m2.
Especificaciones
Toallitas para sala limpia Super Polx™ 1200 | |
22,86 cm | |
22,86 cm | |
Alcohol isopropílico (IPA), Acetona y otros solventes | |
RoHS 2002/05, REACH | |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | |
150/paq. |
9 in | |
9 in | |
Tejido de poliéster | |
151 | |
Corte a cuchillo | |
Operaciones de fabricación de CD y DVD | |
No estéril |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000847605 | Declaration of Conformity | 16/12/2024 | S1200.0909.8 |
0000847047 | Declaration of Conformity | 10/06/2024 | S1200.0909.8 |
0000841719 | Declaration of Conformity | 08/02/2023 | S1200.0909.8 |
0000847605 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | S1200.0909.8 |
0000847047 | Certificado de análisis | 10/06/2024 | S1200.0909.8 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%