Learn More
Lámina de berilio, 0,1 mm de grosor, 99,8% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11388778
Lámina de berilio, 0,1 mm de grosor, 99,8% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388778
25 x 25 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11388778
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041643.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-41-7
Fórmula molecular Be
Peso molecular (g/mol) 9.01
Número MDL MFCD00134032
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nombre IUPAC berilio
SMILES [Be]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium foil
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) thick, Vacuum tight
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 x 25 mm
Porcentaje de pureza 99.8%
Olor Odorless
Peso ≈0.12g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteG09W024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041642.FI,041642.FF,041643.FF
Número de loteT01A010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041642.FI,041642.FF,041643.FF
Número de loteX19B030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041642.FI,041642.FF,041643.FF
Número de loteH02K02 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041642.FI,041642.FF,041643.FF
Número de loteT24B065 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041642.FI,041642.FF,041643.FF
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de berilio, 0,1 mm de grosor, 99,8% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >