Learn More
SHOWA™ Guantes de butilo resistentes a productos químicos de la serie 874
Los guantes de butilo no compatibles resistentes a ácidos y productos químicos ofrecen protección contra ácidos altamente corrosivos, cetonas y ésteres.
46.50€ - 54.85€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 388
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III, CE 0299
Color Negro
Latex Free Sí
Material Butilo
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Tamaño Grip Design Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Grip Design Precio Cantidad y disponibilidad  
13117284
Ver documentos
SHOWA™
874-07S
7 Áspero
50.70€
1 par
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
13171824
Ver documentos
SHOWA™
874R-08M
8 Áspero
48.35€
1 par
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
13127554
Ver documentos
SHOWA™
874-09L
9 Áspero
54.85€
1 par
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11969628
Ver documentos
SHOWA™
8635712
9 Áspero Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
13147943
Ver documentos
SHOWA™
874-11XXL
11 Áspero
52.90€
1 par
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12980655
Ver documentos
SHOWA™
874-08M
8 Suave
54.85€
1 par
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
13141714
Ver documentos
SHOWA™
874-10XL
10 Suave
46.50€
1 par
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Caucho butílico
  • Alta resistencia a la permeación de gases y vapores de agua
  • Puño enrollado sin forro
  • Disponible en agarre suave o rugoso
  • No compatible
  • Estructura fina para mejorar la destreza
Especificaciones
Especificaciones
EN 388
Negro
Butilo
0,35 mm
Tipo B
Bacterias, hongos CON protección antivirus
Enrollado
14 in
Cat III, CE 0299
Sí
14 mil
EN 388:0010X
BIK
Fabricación, manipulación de productos químicos, agentes nerviosos, usos militares, seguridad nacional, materiales peligrosos
Sin revestir
35,5 cm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
SHOWA™ Guantes de butilo resistentes a productos químicos de la serie 874