missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beta-catenin Monoclonal Antibody (OTI11H9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Especificaciones
Antígeno | Beta-catenin |
---|---|
Clon | OTI11H9 |
Concentración | 0.58 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17516631
|
Origene Technologies
TA502339S |
30 μL |
242.00€
30 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17596621
|
Origene Technologies
TA502339 |
100 μL |
540.87€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Beta-catenin Monoclonal antibody specifically detects Beta-catenin in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotEspecificaciones
Beta-catenin | |
0.58 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
Primary | |
CTNNB1 |
OTI11H9 | |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
IgG2a | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |