Learn More
Fisherbrand™ Mamparas protectoras de radiación beta
Perfectos para la protección contra la radiación beta, los protectores de radiación Fisherbrand™ se suministran en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo.
Marca:  Fisherbrand™ CSR-S2T
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12347187
  • 390.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
Especificaciones
Especificaciones
Base curva
Gran ángulo fijo de 15°
Mampara protectora de radiación beta
530 x 350 x 300 mm