Learn More
Applied Biosystems™ Tampón de secuenciación BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X
Este tampón de secuenciación está optimizado para su uso con los kits de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 y v3.1.
Marca:  Applied Biosystems™ 4336701
Detalles adicionales : Peso : 0.00230kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15879776
  • 16270.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Optimizado para su uso con los kits de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 y v3.1.
Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de secuenciación
Almacenar entre 2 °C y 8 °C.
Secuenciación estándar
233 mL
Líquido
5X
Analizador genético 3130xl, 3500, 3500xL; GeneAmp™ 9700; termociclador Veriti™; analizador de ADN 3730, 3730xl
BigDye™ Terminador, BigDye™
Temperatura ambiente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación